Documentos Principais
195553
Sigma-Aldrich
Terephthalic-2,3,5,6-d4 acid
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
1,4-Benzene-d4-dicarboxylic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6D4-1,4-(CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
170.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
pf
>300 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D
chave InChI
KKEYFWRCBNTPAC-RHQRLBAQSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)