Documentos Principais
279323
Sigma-Aldrich
Benzoyl chloride-α-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Benzoyl chloride-(carbonyl-13C)
About This Item
Fórmula linear:
C6H513COCl
Número CAS:
Peso molecular:
141.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
técnica(s)
protein expression: suitable
índice de refração
n20/D 1.553 (lit.)
p.e.
198 °C (lit.)
pf
−1 °C (lit.)
densidade
1.219 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Cl[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i7+1
chave InChI
PASDCCFISLVPSO-CDYZYAPPSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)