Documentos Principais
604186
Sigma-Aldrich
Benzoyl chloride-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
13C6H5COCl
Número CAS:
Peso molecular:
146.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
p.e.
198 °C (lit.)
pf
-1 °C (lit.)
densidade
1.262 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
PASDCCFISLVPSO-IDEBNGHGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jenny-Marie T Wong et al.
Journal of chromatography. A, 1446, 78-90 (2016-04-17)
Widely targeted metabolomic assays are useful because they provide quantitative data on large groups of related compounds. We report a high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) method that utilizes benzoyl chloride labeling for 70 neurologically relevant compounds, including catecholamines