B12695
Benzoyl chloride
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
Benzoic acid chloride, alpha-chlorobenzaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.88 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 32 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
1056 °F
Lim. expl.
4.9 %
índice de refração
n20/D 1.553 (lit.)
pb
198 °C (lit.)
pf
−1 °C (lit.)
densidade
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 4-Methoxybenzophenone via acylation of anisole in the presence of cesium-substituted dodecatungstophosphoric acid (Cs2.5H0.5PW12O40) supported on K-10 clay.
- Benzoylamino acids via acylation of amino acids in the presence of diisopropylethylamine.
- p-, o-, m-Methylbenzophenones via benzoylation of toluene in the presence of Al-promoted sulfated zirconia catalysts.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?