00990
Acetyl chloride
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
Acetic acid chloride, Acetic chloride, Ethanoyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
11.69 psi ( 20 °C)
32.33 psi ( 55 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
1353 °F
Lim. expl.
19 %
índice de refração
n20/D 1.389 (lit.)
n20/D 1.389
p.e.
52 °C (lit.)
pf
−112 °C (lit.)
densidade
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
CC(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
chave InChI
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A degradation agent in the degradation of polyoxyethylene glycol monoalkyl ethers to determine the degree of ethoxylation using chromatography-mass spectrometry (MS).
- A reagent with alcohols for the esterification of carboxylic acids, N-boc deprotection, and phosphoramide solvolysis reactions.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?