Key Documents
448818
Sigma-Aldrich
Anisole-d8
98 atom % D
Sinônimo(s):
Methoxybenzene-d8
About This Item
Fórmula linear:
C6D5OCD3
Número CAS:
Peso molecular:
116.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.5145 (lit.)
pb
154 °C (lit.)
pf
−37 °C (lit.)
densidade
1.068 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(OC([2H])([2H])[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
chave InChI
RDOXTESZEPMUJZ-JGUCLWPXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Samuel Jacobus Smit et al.
Frontiers in plant science, 10, 177-177 (2019-03-09)
Grapevine (Vitis vinifera L.) terpene synthases (VviTPS) are responsible for the biosynthesis of terpenic volatiles. Volatile profiling of nine commercial wine cultivars showed unique cultivar-specific variation in volatile terpenes emitted from grapevine flowers. The flower chemotypes of three divergent cultivars