Key Documents
616753
Sigma-Aldrich
Anisole-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
Sinônimo(s):
Methoxy(benzene-d5)
About This Item
Fórmula linear:
C6D5OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
113.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
pb
154 °C (lit.)
pf
-37 °C (lit.)
densidade
1.040 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(OC)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
chave InChI
RDOXTESZEPMUJZ-VIQYUKPQSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)