293865
Methanol-13C,d4
99 atom % 13C, 99.5 atom % D
Sinônimo(s):
Methyl alcohol-13C,d4, Methyl-13C,d3 alcohol-d
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
99.5 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
técnica(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.3256 (lit.)
p.e.
65.4 °C (lit.)
densidade
0.915 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]O[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1D3,2D
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-YFICBCNASA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
293865-1G | 4061838053732 |
293865-5G | 4061838053749 |