796875
Fluoroacetic acid
95%
Sinônimo(s):
α-Fluoroacetic acid, Cymonic acid, Fluoroethanoic acid, Gifblaar poison, Monofluoroacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
solid
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)CF
InChI
1S/C2H3FO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
chave InChI
QEWYKACRFQMRMB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?