Documentos Principais
694371
Sigma-Aldrich
2-Fluoropropionic acid
97%
Sinônimo(s):
α-Fluoropropionic acid, (±)-2-Fluoropropionic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5FO2
Número CAS:
Peso molecular:
92.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.383
p.e.
66-67 °C/30 mmHg
densidade
1.181 g/mL at 25 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
CC(F)C(O)=O
InChI
1S/C3H5FO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
chave InChI
ZVZPFTCEXIGSHM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
180.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
82.22 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Propionic acid ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
402907
Propionic acid
Junling Li et al.
Nuclear medicine and biology, 42(3), 283-291 (2014-12-30)
Bis(Zn-dipicolylamine (Zn-DPA)) coordination complexes represent a new class of synthetic small molecules that can target anionic phosphatidylserine (PS) in the apoptotic cells with high affinity and specificity. In this study, we labeled Zn-DPA and Cy7-Zn-DPA with different (18)F-prosthetic groups and