163813
Ethyl fluoroacetate
98%
Sinônimo(s):
Ethyl 2-fluoroacetate, Fluoroacetic acid ethyl ester, Monofluoroacetic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.375 (lit.)
p.e.
119.3 °C/753 mmHg (lit.)
solubilidade
water: soluble
densidade
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CF
InChI
1S/C4H7FO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
chave InChI
VCYZVXRKYPKDQB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?