Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
técnica(s)
protein expression: suitable
índice de refração
n20/D 1.3875 (lit.)
p.e.
138-140 °C (lit.)
pf
-73 °C (lit.)
densidade
1.143 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=O)OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
WFDIJRYMOXRFFG-WFGJKAKNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?