Documentos Principais
697451
Sigma-Aldrich
Dimethyl-d6 carbonate
99 atom % D, 97% (CP)
Sinônimo(s):
1,1′-carbonate methan-d3-ol
About This Item
Fórmula linear:
(CD3O)2CO
Número CAS:
Peso molecular:
96.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
peso molecular
96.06 (atom % calculation)
p.e.
90 °C
pf
2-4 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
IEJIGPNLZYLLBP-WFGJKAKNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
16 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)