Key Documents
603368
Sigma-Aldrich
Butane-13C4
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13CH3(13CH2)213CH3
Número CAS:
Peso molecular:
62.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
chave InChI
IJDNQMDRQITEOD-JCDJMFQYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-76.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-60 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)