Z265063
Butane fuel Micro Torch
MT-51 handheld torch
Sinônimo(s):
butane torch, butane torches, mini torch
About This Item
Código UNSPSC:
40101834
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Descrição geral
Generate a 2,400°F (1,300°C) pinpoint flame for a wide variety of torch applications. Units are self-igniting and have an adjustable flame. Unit shipped empty, order butane separately.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)