176605
Chlorobenzene-d5
99 atom % D
Sinônimo(s):
Pentadeuterochlorobenzene
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
técnica(s)
GC/MS: suitable
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.522 (lit.)
p.e.
130-130.5 °C (lit.)
densidade
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
chave InChI
MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?