Documentos Principais
490768
Sigma-Aldrich
Sodium carbonate-13C
98 atom % 13C
Sinônimo(s):
13C Labeled sodium carbonate, Calcined soda-13C, Carbonic acid disodium salt-13C, Soda ash-13C
About This Item
Fórmula linear:
Na213CO3
Número CAS:
Peso molecular:
106.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
851 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
chave InChI
CDBYLPFSWZWCQE-GOCMCNPZSA-L
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)