Key Documents
W6551
Sodium bicarbonate-13C
API for Clinical Studies, 98 atom % 13C
Sinônimo(s):
Sodium hydrogencarbonate-13C
About This Item
Fórmula linear:
NaH13CO3
Número CAS:
Peso molecular:
85.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
grau
cGMP
pureza isotópica
98 atom % 13C
pf
>300 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].O[13C](O)=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1/i1+1;
chave InChI
UIIMBOGNXHQVGW-YTBWXGASSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)