Documentos Principais
1.06323
SAFC
Hidrogenocarbonato de sódio
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 500
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Bicarbonato de sódio
About This Item
Fórmula linear:
NaHCO3
Número CAS:
Peso molecular:
84.01
Beilstein:
4153970
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número E:
E500
Número do índice EC:
205-633-8
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
pf
270 °C (decomposition)
solubilidade
96 g/L
densidade
2.22 g/cm3 at 20 °C
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O hidrogenocarbonato de sódio é um ingrediente comumente usado no setor alimentício e farmacêutico. Em aplicações farmacêuticas, o hidrogenocarbonato de sódio é usado como um regulador de pH ou como fonte de dióxido de carbono em formulações orais, como comprimidos efervescentes ou grânulos.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5