Key Documents
1.05828
SAFC
Magnesium hydroxide carbonate
light extra pure, Ph. Eur., BP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Magnesium hydroxide carbonate, Magnesium carbonate basic
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
235-192-7
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
Ensaio
40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (USP)
40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (complexometric)
forma
solid
pH
10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O, suspension)
pf
600 °C (decomposition)
solubilidade
water: insoluble at 20 °C
densidade
2.16 g/cm3 at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.3%
traços de cátion
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.45%
Co: ≤0.000100%
Fe: ≤0.0200%
Ni: ≤0.0500%
Pb: ≤0.00010%
V: ≤0.0010%
heavy metals (as Pb): ≤0.0020%
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/CH2O3.Mg.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-3
chave InChI
OUHCLAKJJGMPSW-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Aplicação
Magnesium hydroxide carbonate can be used to improve flow properties of dry powders in pharmaceutical processes.
Informações legais
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1