Key Documents
M5671
Sigma-Aldrich
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate
BioXtra
Sinônimo(s):
Basic magnesium carbonate
About This Item
Fórmula linear:
(MgCO3)4 · Mg(OH)2 · 5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
485.65
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
linha de produto
BioXtra
forma
powder
concentração
40-43.5% (MgO, titration with NaOH)
Impurezas
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.01%
Ca: ≤0.5%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.02%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.03%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/4CH2O3.5Mg.7H2O/c4*2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h4*(H2,2,3,4);;;;;;7*1H2/q;;;;5*+2;;;;;;;/p-10
chave InChI
SXKPPTNZIUYFJR-UHFFFAOYSA-D
Aplicação
  • Inerting mechanism of magnesium carbonate hydroxide pentahydrate for coal dust deflagration under coal gasification: Discusses the use of magnesium carbonate hydroxide pentahydrate in reducing coal dust explosions, highlighting its effectiveness as an inerting agent (Yin et al., 2022).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5