Documentos Principais
652288
Sigma-Aldrich
Hydrotalcite, synthetic
Sinônimo(s):
Magnesium aluminum hydroxycarbonate
About This Item
Fórmula linear:
Mg6Al2(CO3)(OH)16 · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
603.98
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário:
powder
Formulário
powder
Nível de qualidade
densidade
2.0 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O[Mg+].O[Mg+].O[Mg]O.O[Mg]O.O[Mg]O.O[Mg]O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Al.6Mg.20H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;;;;;;20*1H2/q;2*+3;6*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-18
chave InChI
PWZFXELTLAQOKC-UHFFFAOYSA-A
Aplicação
Not easily dispersed in water; has excellent dispersibility in polymer solutions.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7