232084
Molybdic acid
≥85.0% MoO3 basis, ACS reagent
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
densidade de vapor
6.2 (vs air)
Ensaio
≥85.0% MoO3 basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Impurezas
≤0.01% insol. dil. NH4OH
solubilidade
water: insoluble
densidade
3.1 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
AsO43-, PO43- and SiO2: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.2%
traços de cátion
heavy metals: ≤0.003%
cadeia de caracteres SMILES
O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/Mo.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2
chave InChI
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- In the preparation of silica-supported molybdic acid catalyst for the synthesis of pyrano [2,3-c] chromene derivatives by condensation of aldehydes, malononitrile, and 4-hydroxycoumarin.
- In the synthesis of Froehde reagent for the presumptive identification of alkaloids like opioids.
- As a molybdenum source in the preparation of MoSe2.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?