Documentos Principais
13118
Sigma-Aldrich
Magnesium carbonate basic
purum, light, ≥40% Mg (as MgO) basis, powder (light)
Sinônimo(s):
Magnesium hydroxide carbonate
About This Item
Fórmula linear:
MgCO3
Número CAS:
Peso molecular:
84.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
grau
purum
Formulário
powder (light)
composição
Mg (as MgO), ≥40%
Impurezas
≤0.005% heavy metals (as Pb)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤1%
Fe: ≤500 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
chave InChI
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Used as:
  • A stabilizer for phase formation
  • IR high-pass transmittance filter
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J. Park, et al
J. Mater. Sci., 33, 5671-5675 (1998)
M. G. Baldecchi and B. Melchiorri,
Infrared Physics, 13, 189-211 (1973)