Documentos Principais
1.05829
SAFC
Hidroxicarbonato de magnésio
heavy extra pure, Ph. Eur., BP, USP, E 504
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Hidroxicarbonato de magnésio
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número E:
E504
Número do índice EC:
235-192-7
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
Ensaio
40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (USP)
40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (complexometric)
Formulário
solid
pH
10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O, suspension)
pf
600 °C (decomposition)
solubilidade
water: insoluble at 20 °C
densidade
2.16 g/cm3 at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.3%
traços de cátion
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.4%
Fe: ≤0.005%
Hg: ≤0.0001%
Na: ≤0.1%
Ni: ≤0.0100%
Pb: ≤0.0002%
Si: ≤0.05%
V: ≤0.0010%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Mg+2].[O-]C(=O)[O-].[O-H]
InChI
1S/CH2O3.Mg.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-3
chave InChI
OUHCLAKJJGMPSW-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Descrição geral
Oferecemos diversas matérias-primas essenciais de alta qualidade, além da documentação e do conhecimento especializado para ajudar nossos clientes a atender aos rigorosos requisitos regulamentares. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade resiste a rigorosos procedimentos de controle de qualidade.
Aplicação
O hidroxicarbonato de magnésio pode ser usado para melhorar as propriedades de fluxo de pós secos em processos farmacêuticos.
Informações legais
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1