Documentos Principais
63032
Sigma-Aldrich
Magnesium carbonate basic
tested according to Ph. Eur., heavy
Sinônimo(s):
Magnesii subcarbonas ponderosus, Magnesium hydroxide carbonate
About This Item
Fórmula linear:
MgCO3
Número CAS:
Peso molecular:
84.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
chave InChI
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
vibrant-m
NISTRM8495
Northern softwood