Documentos Principais
900564
Sigma-Aldrich
Calcium-44Ca carbonate
≥97 atom % (44Ca)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
44CaCO3
Peso molecular:
103.96
Código UNSPSC:
12352302
pureza isotópica
≥97 atom % (44Ca)
Formulário
solid
alteração de massa
M+4
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)