Key Documents
764795
Sigma-Aldrich
Calcium-44Ca chloride
97 atom % (44Ca), 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
44CaCl2
Número CAS:
Peso molecular:
114.86
Código UNSPSC:
12352302
pureza isotópica
97 atom % (44Ca)
Ensaio
98% (CP)
forma
powder
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
Cl[44Ca]Cl
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.