919926
TissueFab® bioink
Crosslinking solution, low endotoxin
Sinônimo(s):
Calcium chloride solution
descrição
suitable for 3D bioprinting applications
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
viscous liquid
Impurezas
≤5 CFU/g Bioburden (Fungal)
≤5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
<25 EU/mL Endotoxin
cor
colorless to light yellow
tamanho de partícula
0.1 μm
pH
6.5-7.5
aplicação(ões)
3D bioprinting
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)