I0404
Indirubin-3′-oxime
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
Indirubin-3′-monoxime
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
peso molecular
277.28
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O\N=C1\C(Nc2ccccc12)=C3\C(=O)Nc4ccccc34
InChI
1S/C16H11N3O2/c20-16-13(9-5-1-3-7-11(9)18-16)15-14(19-21)10-6-2-4-8-12(10)17-15/h1-8,17,21H,(H,18,20)/b15-13-,19-14+
chave InChI
HBDSHCUSXQATPO-BGBJRWHRSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)