Documentos Principais
870859P
Avanti
C2:0 L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Acetyl L-carnitine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H18ClNO4
Peso molecular:
239.70
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1x25 mg (870859P-25MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870859P-25MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)