Documentos Principais
870862P
Avanti
C8:0 L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Octanoyl L-carnitine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H29NO4
Peso molecular:
287.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1x5 mg (870862P-5MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCC)=O)CC([O-])=O
chave InChI
CXTATJFJDMJMIY-CYBMUJFWSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870862P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)