61251
Palmitoyl-L-carnitine
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine hexadecanoyl ester, C16-Carnitine, Hexadecanoyl-L-carnitine
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -17±2°, c = 1 in methanol
Impurezas
≤10% water
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C23H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4/h21H,5-20H2,1-4H3/t21-/m1/s1
chave InChI
XOMRRQXKHMYMOC-OAQYLSRUSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?