91582
Myristoyl-L-carnitine
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxotetradecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine tetradecanoyl ester, C14-Carnitine, Tetradecanoyl-L-carnitine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -18.0±2.0°, c = 1 in methanol
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤10.0% water
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C21H41NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4/h19H,5-18H2,1-4H3/t19-/m1/s1
chave InChI
PSHXNVGSVNEJBD-LJQANCHMSA-N
Aplicação
It may be used as an analytical reference standard in the following:
- Separation and identification of underivatized myristoyl-L-carnitine in human plasma samples using high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).
- Determination of the analyte in dried blood samples using high-performance liquid chromatography (HPLC) coupled with electrospray ionization-tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)