P1645
Palmitoyl-L-carnitine chloride
≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
O-Palmitoyl-L-carnitine chloride
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
cor
white
solubilidade
H2O: 25 mg/mL (with heat or sonication)
tipo de lipídio
saturated FAs
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C23H45NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4;/h21H,5-20H2,1-4H3;1H/t21-;/m1./s1
chave InChI
GAMKNLFIHBMGQT-ZMBIFBSDSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?