Documentos Principais
870866P
Avanti
C5:0 L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Pentanoyl L-carnitine (HCl salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H24ClNO4
Número CAS:
Peso molecular:
281.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1x25 mg (870866P-25MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCC)=O)CC(O)=O.[Cl-]
chave InChI
REFPVMRTHIMPLJ-HNCPQSOCSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870866P-25MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)