Documentos Principais
860901P
Avanti
15:0-18:1-15:0 D5 TG
Avanti Research - A Croda Brand 860901P, powder
Sinônimo(s):
1,3(d5)-dipentadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-glycerol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C51H91D5O6
Número CAS:
Peso molecular:
810.34
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860901P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860901P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCC)=O
Descrição geral
15:0-18:1-15:0 D5 TG or 1,3(d5)-dipentadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-glycerol is a prostaglandin deuterated isotope.
Aplicação
15:0-18:1-15:0 D5 TG has been used as an internal standard to measure the triglycerol in the experimental sample by ultra performance liquid chromatography - tandem mass spectrometer (UPLC-MS/MS) and high-performance liquid chromatography (HPLC)-MS/MS.
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860901P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Qin-Li Wan et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2019, 5768953-5768953 (2019-06-30)
Aging is a complex life process, and a unified view is that metabolism plays key roles in all biological processes. Here, we determined the lipidomic profile of Caenorhabditis elegans (C. elegans) using ultraperformance liquid chromatography high-resolution mass spectrometry (UPLC-HRMS). Using