Key Documents
870325P
Avanti
C14:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Myristoyl L-carnitine-d9
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H32D9NO4
Número CAS:
Peso molecular:
380.61
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1x1 mg (870325P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
Aplicação
Lipidomics
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870325P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3