Documentos Principais
870327P
Avanti
C10:0 L-carnitine-d9 (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Decanoyl L-carnitine-d9 (HCl salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H25D9ClNO4
Peso molecular:
360.96
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1x1 mg (870327P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Lipidomics
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870327P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)