Documentos Principais
30172
Supelco
Arachidonyl-L-carnitine
analytical standard
Sinônimo(s):
C20:4(n-6) carnitine, (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(5Z,8Z,11Z,14Z)-1-oxo-5,8,11,14-eicosatetraen-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt, Arachidonoylcarnitine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H45NO4
Número CAS:
Peso molecular:
447.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NB.21
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (LC/MS)
atividade óptica
[α]/D -13±3°, c = 0.1 in methanol
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(C([H])([H])[C@](OC(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])/C([H])=C([H])\C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])=O)([H])C([H])([H])[N+](C([H])([H])[H])(C([H]
Descrição geral
Arachidonyl-L-carnitine belongs to the class of long-chain acylcarnitines, a wide range of metabolites, derived from their cognate acyl-CoAs. They serve as good biomarkers for perturbations of a multitude of distinct metabolic pathways.
Aplicação
Arachidonyl-L-carnitine may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in cultured cells using hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) and liquid chromatography–electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC–ESI-MS/MS).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)