Key Documents
917311
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide coated PEN
with 0% transparent Pt, L × W × thickness 9.6 cm × 9.6 cm × 125 μm, sheet resistance 5 Ω/sq
Sinônimo(s):
ITO coated polyethylene naphthalate with sputtered Pt layer, ITO-PEN with sputtered Pt layer, PECF-CAT
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Materiais
substrate (Polyethylene naphlalate (PEN) film (one side coated))
Nível de qualidade
descrição
with 0% transparent Pt
(Catalyst material: Pt/Ti alloy)
resistência de folha
5 Ω/sq
C × L × espessura
9.6 cm × 9.6 cm × 125 μm
transmitância
0% (non-transparent)
Aplicação
This product is an one-side coated, flexible, ITO coated PEN polymer film. It is a ready-to-use flexible substrate with low sheet resistance. Pt catalyste was sputtered onto the coated side of the film with 0% transmittance.
This product can be used for rapid fabrication of flexible Perovskite solar cells and flexible dye-sensitized solar cells.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Photovoltaic Performance of Plastic Dye-Sensitized Electrodes Prepared by Low-Temperature Binder-Free Coating of Mesoscopic Titania
Miyasaka T, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 154 (2007)