918067
Indium tin oxide coated PEN with titanium(IV) oxide buffer layer
>80% transparency, film L × W × thickness 29.7 cm × 21 cm × 125 μm, sheet resistance <15 Ω/sq
Sinônimo(s):
ITO coated polyethylene naphthalate with titanium dioxide buffer layer, ITO-PEN with TiO2 buffer layer (>80% transparency)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
substrate (Polyethylene naphlalate (PEN) film (one side coated) )
Nível de qualidade
resistência de folha
<15 Ω/sq
film L × W × thickness
29.7 cm × 21 cm × 125 μm
espessura da camada
7 nm , TiO2
transmitância
550 nm, >80%
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)