Documentos Principais
D-066
Supelco
Dehydroepiandrosterone-D5-3-sulfate (DHEAS-D5) (2,2,3,4,4,-D5) sodium salt solution
100 μg/mL in methanol (as free sulfate), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
DHEAS-d5 (2,2,3,4,4,-D5), Dehydroepiandrosterone-d5-3-sulfate sodium salt (2,2,3,4,4,-d5)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19D5H22NaO5S
Peso molecular:
395.50
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol (as free sulfate)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CC=C2C([2H])([2H])[C@@]1([2H])OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t13-,14-,15-,16-,18-,19-;/m0./s1/i7D2,11D2,13D;
chave InChI
GFJWACFSUSFUOG-SJDCDROSSA-M
Descrição geral
An internal standard for DHEAS, a metabolite of dehydroepiandrosterone (DHEA). DHEAS levels are measured by LC-MS/MS for determination of excess adrenal activity as observed in adrenal cancer, certain forms of congenital adrenal hyperplasia (CAH), and polycystic ovary syndrome.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)