670820
Pam3-Cys-OH
≥98.0% (TLC), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
N-α-Palmitoyl-S-[2,3-bis(palmitoyloxy)-(2RS)-propyl]-L-cysteine, Palmitoyl-Cys((RS)-2,3-di(palmitoyloxy)-propyl)-OH
About This Item
Produtos recomendados
product name
Pam3-Cys-OH, ≥98.0% (TLC)
Ensaio
≥98.0% (TLC)
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CSCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C54H103NO7S/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-51(56)55-50(54(59)60)48-63-47-49(62-53(58)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)46-61-52(57)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h49-50H,4-48H2,1-3H3,(H,55,56)(H,59,60)/t49?,50-/m0/s1
chave InChI
PZFZLRNAOHUQPH-GOOVXGPGSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?