Documentos Principais
P0913
Sigma-Aldrich
Ácido poli-inosínico-policitidílico
γ-irradiated
Sinônimo(s):
Poli (I:C), Poli(I) • Poli(C)
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.51
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
Ensaio
≥99% (less than 1% free nucleotides, TLC)
Formulário
lyophilized powder
condição de armazenamento
desiccated
solubilidade
H2O: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)O)(O)O.[P](=O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)(O)O
InChI
1S/C10H13N4O8P.C9H14N3O8P.Na/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20);1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);/t
chave InChI
GETQKWBYQAUFQM-VRQAYDGLSA-N
Aplicação
TLR3 recognizes double-stranded RNA and is a major effector of the immune response against viral pathogens. Polyinosinic–polycytidylic acid (Poly(I) • Poly(C)) is a double-stranded homopolymer used as a model RNA to study cell signaling at the level of TLR3. Poly(IC) is a TRIF-dependent toll-like receptor-3 (TLR3) ligand.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A transfecção de poli (I:C) em células NIT-1 foi usada como um modelo de apoptose de células β induzida por dsRNA intracelular. Dezoito horas após a transfecção, 45% das células eram apoptóticas com aumento de NF-kB, translocação nuclear de p50/p65 e clivagem de caspases 3 e 8, bem como indução transcricional de caspase 12, Fas, IL-15 e ligante associado ao receptor do TNF (TRAIL). Foi sugerido que o Poli(I:C) é um dos geradores mais apropriados de células dendríticas (CD) maduras estáveis. Essas CD maduras podem gerar respostas imunológicas eficazes in vivo após a injeção devido à sua capacidade de secretar IL-12 bioativa após a ligação de CD40. O poli (I:C) foi usado como um potente adjuvante para melhorar as respostas imunológicas antitumorais específicas contra uma vacina à base de peptídeos.
Outras notas
Homopolímero de fita dupla.
Nota de preparo
The product requires ionic strength to maintain the double-strand structure. To prevent denaturation, reconstitute in solutions with physiological salt concentrations (e.g., saline solution). Reconstitution may require heating (50 °C) and cooling to achieve re-annealing.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Joao N Duarte et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 197(12), 4838-4847 (2016-11-09)
mAbs specific for surface proteins on APCs can serve as Ag-delivery vehicles that enhance immunogenicity. The practical use of such constructs is limited by the challenge of expressing and modifying full-sized mAbs. We generated single-domain Ab fragments (VHHs) specific for
Xi Xue et al.
Cells, 8(12) (2019-12-11)
MicroRNAs (miRNAs) are key regulators in fish immune responses. However, no study has previously characterized the impact of polyriboinosinic polyribocytidylic acid (pIC) and formalin-killed typical Aeromonas salmonicida (ASAL) on miRNA expression in Atlantic salmon fed a commercial diet with and
Dan-Dan Tu et al.
Fish & shellfish immunology, 69, 119-127 (2017-07-27)
Peroxiredoxin 5 (Prx5) belongs to a novel family of evolutionarily conserved antioxidant proteins that protect cells against various oxidative stresses. Generally, no more than one Prx5 transcript had been reported in non-primate species. In this study, two Prx5 genes (coined
Dagoberto Sepúlveda et al.
Fish & shellfish immunology, 85, 99-105 (2018-07-04)
The highly effective DNA vaccines against diseases caused by fish rhabdoviruses in farmed fish consist of a DNA plasmid vector encoding the viral glycoprotein under the control of a constitutive cytomegalovirus promoter (CMV). Among others, attempts to improve efficacy and
Satoshi Nakamura et al.
Journal of bone and mineral metabolism, 37(4), 627-635 (2018-10-17)
Insulin-like growth factor-I (IGF-I) is a peptide with diverse functions, among them regulation of embryonic development and bone homeostasis. Serum IGF-I levels decline in the elderly; however, IGF-I function in adults has not been clearly defined. Here, we show that IGF-I is