P9764
Polydeoxyadenylic acid • Polythymidylic acid sodium salt
double-stranded homopolymer
Sinônimo(s):
Poly(dA) • Poly(dT)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
forma
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C10H14N5O6P.C10H15N2O8P/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(21-7)2-20-22(17,18)19;1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(20-8)4-19-21(16,17)18/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,11,14,15)(H2,16,17,18)
chave InChI
KKVQVIFXABFJCS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Outras notas
Definição da unidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3