GE27-4110-01
Poly (A)
Cytiva 27-4110-01, pack of 100 mg
Sinônimo(s):
Polyadenylated RNA, Polyadenylic acid
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.51
Produtos recomendados
embalagem
pack of 100 mg
fabricante/nome comercial
Cytiva 27-4110-01
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Polyadenylic acid (Poly(A)), a single-stranded RNA homopolymer, has an average chain length of >200 nucleotides. It is ribonuclease tested.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Polyadenylic acid (Poly(A)) is mainly used in drug development research to assess the binding of possible therapeutic drugs to mRNA.
Armazenamento e estabilidade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)