GE27-4110-02
Poly (A)
Cytiva 27-4110-02, pack of 500 mg
Sinônimo(s):
Poly(A) RNA, Polyadenylic acid
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.51
Produtos recomendados
embalagem
pack of 500 mg
fabricante/nome comercial
Cytiva 27-4110-02
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Poly(A) is a ribonuclease tested, single-stranded RNA homopolymer, with an average chain length of >200 nucleotides.
Ações bioquímicas/fisiológicas
In drug development research, poly(A) (polyadenylic acid) can be employed to assess the binding of potential therapeutic drugs to mRNA.
Armazenamento e estabilidade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)