G6513
β-D-Glucan from barley
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
beta-Glucan
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant (barley)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to faint yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14?,15?,16+,17+,18+/m1/s1
chave InChI
FYGDTMLNYKFZSV-URKRLVJHSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?