89862
β-1,3-Glucan from Euglena gracilis
Sinônimo(s):
Paramylon
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
(Euglena gracilis)
Formulário
powder
cor
white to faint beige
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@H](C[C@H]3O)O)CO)O)O[C@H]2[C@@H]([C@H](OC[C@@H]2O)CO)O
InChI
1S/C18H32O14/c19-2-9-6(22)1-7(23)17(29-9)32-16-13(26)11(4-21)30-18(14(16)27)31-15-8(24)5-28-10(3-20)12(15)25/h6-27H,1-5H2/t6-,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1
chave InChI
SPMCUTIDVYCGCK-IIIGWGBSSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?